Läs mer
Ethyl 6-(Chloromethyl)pyridine-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 6-(chloromethyl)pyridine-2-carboxylate |
| CAS | 49668-99-7 |
| Molekylformel | C9 H10 Cl N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 6-(Chloromethyl)pyridine-2-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO2/c1-2-13-9(12)8-5-3-4-7(6-10)11-8/h3-5H,2,6H2,1H3 |
| LEDER | O=C(OCC)C=1N=C(C=CC1)CCl |
| IUPAC-namn | ethyl 6-(chloromethyl)pyridine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.6342 |
| Formel vikt | 199.04 |