Läs mer
Ethyl 6-chloronicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15244378 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15244378 5 g 5g
15254378 25 g 25g
15264378 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15244378 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454640050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 49608-01-7
Molekylformel C8H8ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 185.61
MDL-nummer MFCD00082739
InChI-nyckel ILDJJTQWIZLGPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2799611
IUPAC-namn ethyl 6-chloropyridine-3-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 6-chloronicotinate
Smältpunkt 26.0°C to 30.0°C
Kokpunkt 98.0°C (1.5 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Synonym ethyl 6-chloronicotinate, ethyl 6-chloro-3-pyridinecarboxylate, ethyl6-chloronicotinate, 6-chloro-nicotinic acid ethyl ester, 6-chloronicotinic acid ethyl ester, ethyl 6-chloro nicotinate, ethyl 2-chloro-5-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, pubchem1415, pubchem15179
Formel vikt 185.61
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 6-chloronicotinate, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.