Läs mer
Etyl 6-kloropyridisazin-3-karboxylat, 95 %
Produktkod. 10217517 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10217517 1 g Glasflaska 1g
10710350 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10217517 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 431110010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 75680-92-1 | C7H7ClN2O2 | 186,6 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75680-92-1
Molekylformel C7H7ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 186.6
MDL-nummer MFCD09908168
InChI-nyckel GVSVPKDEHFOXSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-chloro-3-pyridazinecarboxylate, 6-chloro-pyridazine-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-pyridazinecarboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, 6-chloropyridazine-3-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-3-pyridazinecarboxylic acid ethyl ester, pubchem17694, acmc-1bd9t, 6-chloro-pyridazine-3-carboxylicacidethylester, ksc641q6n, ethyl 3-chloropyridazine-6-carboxylate
PubChem CID 10352425
IUPAC-namn etyl-6-klorpyridazin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=NN=C(C=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate
Smältpunkt 149,0 °C till 152,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 186.6
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 6-chloropyridazine-3-carboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.