Läs mer
Ethyl 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15418145
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15418145 1 g 1g
15428145 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418145 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32634.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 318-35-4
Molekylformel C12H10FNO3
Molekylvikt (g/mol) 235.214
MDL-nummer MFCD00173345
InChI-nyckel LNPRCADPRULVTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 6-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate, 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, 3-quinolinecarboxylic acid, 6-fluoro-4-hydroxy-, ethyl ester, 6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 6-fluoro-4-oxohydroquinoline-3-carboxylate, acmc-1ctcf, ethyl 6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylate, ethylfluorohydroxyquinolinecarboxylate
PubChem CID 710779
IUPAC-namn ethyl 6-fluoro-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=CNC2=C(C1=O)C=C(C=C2)F
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Ethyl 6-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Smältpunkt 273°C to 275°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 235.22
Procent renhet 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.