missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 6-Hydroxyhexanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 6-Hydroxyhexanoate |
| CAS | 5299-60-5 |
| Molekylformel | C8H16O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 5-Ethoxycarbonylpentan-1-ol, 6-Hydroxyhexanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 6-Hydroxycaproate, Ethyl epsilon-Hydroxycaproate, NSC 617304 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O3/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7-9/h9H,2-7H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCCCCO |
| IUPAC-namn | ethyl 6-hydroxyhexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.21 |
| Formel vikt | 160.1099 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?