Läs mer
Etyl-7-aminotieno[2,3-b]pyrazin-6-karboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10275274
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10275274 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10275274 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM04925DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 7-aminothieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylate
CAS 56881-21-1
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H9N3O2S
MDL-nummer MFCD00096361
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylate, ethyl 7-amino-thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylate, ethyl 7-aminothiopheno 4,5-b pyrazine-6-carboxylate, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid ethyl ester
InChI-nyckel JLBXHMLWNKGFAV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1=C(C2=NC=CN=C2S1)N
IUPAC-namn etyl-7-aminotieno[2,3-b]pyrazin-6-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 223.25
PubChem CID 2820821
Formel vikt 223.26
Procent renhet 97%