Läs mer
Ethyl 7-Bromo-2,2-dimethylheptanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 7-Bromo-2,2-dimethylheptanoate |
| CAS | 123469-92-1 |
| Molekylformel | C11H21BrO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Bempedoic Acid Impurity 17 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21BrO2/c1-4-14-10(13)11(2,3)8-6-5-7-9-12/h4-9H2,1-3H3 |
| LEDER | O=C(OCC)C(C)(C)CCCCCBr |
| IUPAC-namn | Ethyl 7-bromo-2,2-Dimethylheptanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.19 |
| Formel vikt | 264.07 |