Läs mer
Ethyl 7-bromoheptanoate, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30967958
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30967958 10 g 10g
30962615 1 g 1g
30963939 500 g 500g
30966838 25 g 25g
30958010 5 g 5g
30963936 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30967958 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1141410g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 7-bromoheptanoate
CAS 29823-18-5
Molekylformel C9H17BrO2
MDL-nummer MFCD00037103
Kvantitet 10 g
LEDER CCOC(=O)CCCCCCBr
Molekylvikt (g/mol) 237.13
Procent renhet 97%