Läs mer
Etyl 7-bromheptanoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15493807
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 mL
Unit Size:
5ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
15493807 5 mL 5ml
1 options
Product Code. 15493807 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H28001.AA
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 29823-18-5 | C9H17BrO2 | 237,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 7-bromoheptanoate
CAS 29823-18-5
Densitet 1.217
Kokpunkt 112 °C (5 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Molekylformel C9H17BrO2
MDL-nummer MFCD00037103
Kvantitet 5 mL
Synonym 7-bromoheptanoic acid ethyl ester, ethyl-7-bromoheptanoate, heptanoic acid, 7-bromo-, ethyl ester, ethyl7-bromoheptanoate, br ch2 6cooet, ethyl 7-bromo-heptanoate, ethyl 7-bromanylheptanoate, acmc-209hb9, ethyl 7-bromoheptanoate, oobfndgmagsnka-uhfffaoysa
InChI-nyckel OOBFNDGMAGSNKA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)CCCCCCBr
IUPAC-namn etyl-7-bromheptanoat
Molekylvikt (g/mol) 237.14
PubChem CID 122490
Formel vikt 237.14
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.