Läs mer
Etyl 7-bromoheptanoat, Mikromol™
Beskrivning
Etyl 7-bromoheptanoat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ethyl 7-bromoheptanoate |
| CAS | 29823-18-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | ethyl 7-bromoheptanoate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C9 H17 Br O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Tianeptine Sodium Imp. A (EP), Tianeptine Imp. A (EP), 7-Bromoheptanoic acid ethyl ester, Ethyl 7-bromoheptanoate, Tianeptine Sodium Impurity A, Tianeptine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17BrO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8-10/h2-8H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCCCCCBr |
| IUPAC-namn | etyl 7-bromoheptanoat |
| Visa mer |