Läs mer
Etyl 7-bromoheptanoat, TRC
Produktkod. 30386632
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30386632 5 g
1 options
Produktkod. 30386632 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9007235G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyl 7-bromoheptanoate
CAS 29823-18-5
Molekylformel C9 H17 Br O2
Kvantitet 5 g
Synonym 7-Bromoheptanoic acid ethyl ester, Ethyl 7-bromoheptanoate, Tianeptine Imp. A (EP), Heptanoic acid, 7-bromo-, ethyl ester (6CI, 8CI, 9CI, ACI)
InChI formel InChI=1S/C9H17BrO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8-10/h2-8H2,1H3
LEDER CCOC(=O)CCCCCCBr
IUPAC-namn etyl 7-bromoheptanoat
Molekylvikt (g/mol) 237.13
Formel vikt 236.0412