Läs mer
Ethyl 7-chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 7-chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate |
| CAS | 100491-29-0 |
| Molekylformel | C17H10ClF3N2O3 |
| MDL-nummer | MFCD01863285 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O=C(C1=CN(C2=CC=C(F)C=C2F)C3=C(C=C(F)C(Cl)=N3)C1=O)OCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.72 |
| Procent renhet | 97% |