Läs mer
Ethyl 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, Mikromol™
Beskrivning
Ethyl 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate |
| CAS | 70458-94-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H13 Cl F N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pefloxacin Mesilate Dihydrate Imp. G (EP), Pefloxacin Mesilate Imp. G (EP), 7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 7-chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, Pefloxacin Mesilate Dihydrate Impurity G, Pefloxacin Impurity G |
| LEDER | CCOC(=O)C1=CN(CC)c2cc(Cl)c(F)cc2C1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.71 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Visa mer |