Läs mer
Etyl 7-klor-2-oxoheptananoat, TRC
Produktkod. 30369539
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30369539 1 g
1 options
Produktkod. 30369539 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9017851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 7-Chloro-2-oxoheptanoate
CAS 78834-75-0
Molekylformel C9H15ClO3
Kvantitet 1 g
Synonym 7-Chloro-2-oxo-heptanoic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H15ClO3/c1-2-13-9(12)8(11)6-4-3-5-7-10/h2-7H2,1H3
LEDER CCOC(=O)C(=O)CCCCCCl
Molekylvikt (g/mol) 206.67
Formel vikt 206.071