missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 7-Chloro-4-ethoxy-6-fluoro-3,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 7-Chloro-4-ethoxy-6-fluoro-3,4-dihydroquinoline-3-carboxylate |
| CAS | 125292-94-6 |
| Molekylformel | C14H13ClFNO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethyl 7-Chloro-4-ethoxy-6-fluoroquinoline-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13ClFNO3/c1-3-19-13-8-5-11(16)10(15)6-12(8)17-7-9(13)14(18)20-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1cnc2cc(Cl)c(F)cc2c1OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 7-chloro-4-ethoxy-6-fluoroquinoline-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 297.71 |
| Formel vikt | 297.0568 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?