Läs mer
Etyl 8-brom-4-klorkinolin-3-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15476038
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15476038 1 g 1g
15415176 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15476038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59657.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 206258-97-1
Molekylformel C12H9BrClNO2
Molekylvikt (g/mol) 314.563
MDL-nummer MFCD00173385
InChI-nyckel MLHAFVCMBUQWKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-8-bromo-3-quinolinecarboxylate, 4-chloro-8-bromoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 8-bromo-4-chloro-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylic acid, 8-bromo-4-chloro-, ethyl ester, 8-bromo-4-chloro-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 3418677
IUPAC-namn etyl-8-brom-4-klorkinolin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CN=C2C(=C1Cl)C=CC=C2Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Kvantitet 1 g
Formel vikt 314.57
Procent renhet 97%