missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl 8-Bromooctanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 8-Bromooctanoate |
| CAS | 29823-21-0 |
| Molekylformel | C10H19BrO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 8-Bromocaprylic Acid Ethyl Ester, 8-Bromooctanoic Acid Ethyl Ester, NSC 100182 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19BrO2/c1-2-13-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11/h2-9H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(CCCCCCCBr)=O |
| IUPAC-namn | ethyl 8-bromooctanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.16 |
| Formel vikt | 250.06 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?