Läs mer
Etyl 8-klor-6-(trifluormetyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-karboxylat, 95 %
Produktkod. 15479055
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15479055 5 g 5g
15469055 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479055 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35916.06
 Begränsad artikel
CAS: 353258-31-8 | C11H8ClF3N2O2 | 292,642 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 353258-31-8
Molekylformel C11H8ClF3N2O2
Molekylvikt (g/mol) 292.642
MDL-nummer MFCD01833013
InChI-nyckel AKACORAIGDTIFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 8-chloro-6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 8-chloro-6-trifluoromethyl-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 8-chloro-6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a-pyridine-2-carboxylate, 4,6-dimethylbenzofuran-3-carboxylic acid, ethyl 8-chloro-6-trifluoromethyl-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 8-chloro-6-trifluoromethyl imidazo 1,2,a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 8-chloro-6-trifluoromethyl-imidazo1,2-apyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 737427
IUPAC-namn etyl-8-klor-6-(trifluormetyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CN2C=C(C=C(C2=N1)Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Smältpunkt 132 °C till 136 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 292.65
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.