missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl 8-Ethyl-5-oxo-2-(piperazin-1-yl)-5,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate (Pipemidic Acid Ethyl Ester), Mikromol™

Produktkod. 30050751
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050751 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050751 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0401.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ethyl 8-Ethyl-5-oxo-2-(piperazin-1-yl)-5,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate (Pipemidic Acid Ethyl Ester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl 8-Ethyl-5-oxo-2-(piperazin-1-yl)-5,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate (Pipemidic Acid Ethyl Ester)
CAS 51940-43-3
Analyt- eller komponentnamn Ethyl 8-Ethyl-5-oxo-2-(piperazin-1-yl)-5,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate (Pipemidic Acid Ethyl Ester)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H21 N5 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethyl 8-Ethyl-5-oxo-2-(piperazin-1-yl)-5,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate (Pipemidic Acid Ethyl Ester), Pipemidic Acid Trihydrate Imp. E (EP), Pipemidic Acid Imp. E (EP), 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl pipemidate, Pipemidic Acid Trihydrate Impurity E, Pipemidic Acid Impurity E
InChI formel InChI=1S/C16H21N5O3/c1-3-20-10-12(15(23)24-4-2)13(22)11-9-18-16(19-14(11)20)21-7-5-17-6-8-21/h9-10,17H,3-8H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)C1=CN(CC)c2nc(ncc2C1=O)N3CCNCC3
IUPAC-namn ethyl 8-ethyl-5-oxo-2-piperazin-1-ylpyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 331.37
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 331.1644 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.