Läs mer
Etyl-8-fluor-4-oxo-1,4-dihydrokinolin-3-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10009091
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10009091 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10282722 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
11370517 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10009091 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB02003DA
Kemiska identifierare
CAS 71083-06-2
Molekylformel C12H10FNO3
Molekylvikt (g/mol) 235.214
MDL-nummer MFCD00052242
InChI-nyckel MPUYCZQHTGRPNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 8-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate, ethyl 8-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate, 3-quinolinecarboxylicacid, 8-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, 8-fluoro-4-hydroxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 8-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylic acid, 8-fluoro-4-hydroxy-, ethyl ester, pubchem19599, maybridge1_000540, acmc-209nc3
PubChem CID 707160
IUPAC-namn etyl-8-fluor-4-oxo-lH-kinolin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CNC2=C(C1=O)C=CC=C2F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 8-fluoro-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 235.21
Procent renhet 97%