missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl 8-Hydroxy-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Mikromol™

Produktkod. 17903466
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17903466 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17903466 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0762.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ethyl 8-Hydroxy-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material ethyl 8-hydroxy-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
CAS 131666-45-0
Analyt- eller komponentnamn ethyl 8-hydroxy-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H15 N3 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethyl 8-hydroxy-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazol-[1,5-alpha][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Flumazenil Imp. B (EP), Flumazenil Related Compound B (USP), Flumazenil Related Compound B, Flumazenil Impurity B
InChI formel InChI=1S/C15H15N3O4/c1-3-22-15(21)13-12-7-17(2)14(20)10-6-9(19)4-5-11(10)18(12)8-16-13/h4-6,8,19H,3,7H2,1-2H3
LEDER O=C(N(C)C1)C2=CC(O)=CC=C2N3C1=C(C(OCC)=O)N=C3
IUPAC-namn ethyl 8-hydroxy-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 301.3
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 301.1063 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.