Läs mer
Ethyl 9-bromononanoate, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30967784
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
100mg
10g
1g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30967784 250 mg 250mg
30963269 25 g 25g
30964990 1 g 1g
30953514 10 g 10g
30962340 100 mg 100mg
30950309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30967784 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD13493250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 9-bromononanoate
CAS 28598-81-4
Molekylformel C11H21BrO2
MDL-nummer MFCD06797065
Kvantitet 250 mg
LEDER O=C(OCC)CCCCCCCCBr
Molekylvikt (g/mol) 265.19
Procent renhet 97%