missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl a-Bromoethylglyoxalate, TRC

Produktkod. 30374496
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30374496 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30374496 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9003002.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl alpha-Bromoethylglyoxalate
CAS 57332-84-0
Molekylformel C6 H9 Br O3
Kvantitet 2.5 g
Synonym 3-Bromo-2-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 3-Bromo-2-oxobutyric Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-bromo-2-oxobutanoate, Ethyl 3-bromo-2-oxobutyrate, 3-Bromo-2-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C6H9BrO3/c1-3-10-6(9)5(8)4(2)7/h4H,3H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)C(=O)C(C)Br
IUPAC-namn ethyl 3-bromo-2-oxobutanoate
Molekylvikt (g/mol) 209.04
Formel vikt 207.9735
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.