Läs mer
Ethyl acetamidocyanoacetate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11332017
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332017 10 g 10g
11322017 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07674.09
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4977-62-2
Molekylformel C7H10N2O3
Molekylvikt (g/mol) 170.17
MDL-nummer MFCD00009133
InChI-nyckel SLIRLABNGAZSHX-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl acetamidocyanoacetate, ethyl acetaminocyanoacetate, n-acetyl-2-cyanoglycine ethyl ester, ethyl 2-cyano-2-acetamidoacetate, acetic acid, acetylamino cyano-, ethyl ester, ethyl 2-acetylamino-2-cyanoacetate, ethyl acetamido cyano acetate, glycine, n-acetyl-2-cyano-, ethyl ester, acmc-209ki4, ethyl acetamido-cyanoacetate
PubChem CID 95422
IUPAC-namn etyl-2-acetamido-2-cyanoacetat
LEDER CCOC(=O)C(NC(C)=O)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetamidocyanoacetate
Smältpunkt 128°C to 130°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 879845
Formel vikt 170.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.