Läs mer
Ethyl Acetate-1,2-C2, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12989234 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12989234 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12989234 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1921
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Ethyl acetate-1,2,-13C284508-45-21000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetate-1,2,-13C2
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 84508-45-2, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C4H8O2
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-NDLBAUGKSA-N
LEDER CCOC(=O)C
IUPAC-namn ethyl acetate
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 90.091
PubChem CID 12206864
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only