Läs mer
Ethyl Acetate-13C2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Acetate-13C2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2+1,4+1 |