Läs mer
Solstice Etylacetat
Produktkod. 15925440
Change view
Kvantitet:
18 L
Förpackningsstorlek:
18 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15925440 18 L 18 L
1 options
Produktkod. 15925440 Leverantör Solstice Leverantörsnummer 2722718L
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Etylacetat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, NF, Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC).
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier.
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetate
pH No data available
Smältpunkt -84°C
CAS 141-78-6
Färg Färglös
Densitet 0.901 g/cm3
Kvantitet 18 L
Flampunkt 11.5 %(V)
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss.
Molekylformel C4H8O2
Linjär formel CH3COOC2H5
Ångtryck 97 hPa (20°C)
MDL-nummer MFCD00009171
UN-nummer UN1173
Beilstein 506104
Synonym EtOAc
Kokpunkt 77°C (1.013 hPa)
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(C)=O
IUPAC-namn etylacetat
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Procent renhet ≥99.50%
Kvalitet GC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.