Läs mer
Riedel-de Haën Etylacetat
Produktkod. 15925470
Change view
Kvantitet:
7 L
18 L
45 L
1000 L
Förpackningsstorlek:
18 L
45 L
7 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15925470 7 L 7 L
15627025 18 L 18 L
15915470 45 L 45 L
16625823 1000 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15925470 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 332117L
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Etylacetat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC).
  • ACS lösningsmedel för allmänt bruk.
  • Prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes.
  • Lämplig för mindre krävande applikationer som rutinmässig isokratisk HPLC.
  • Variationer och minskningsproblem som kan spåras till lösningsmedelskontamination.
  • Alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer.
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD00009171
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym EtOAc
IUPAC-namn etylacetat
LEDER CCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetate
pH No data available
Smältpunkt -84°C
CAS Min % ≥90.00%
Färg Färglös
CAS Max % ≤100.00%
Densitet 0.901 g/cm3
Kvantitet 7 L
Flampunkt 11.5 %(V)
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss. p.a.
Linjär formel CH3COOC2H5
Ångtryck 97 hPa (20°C)
Viskositet No data available
UN-nummer UN1173
Beilstein 506104
Koncentration ≥99.50%
Kokpunkt 77°C (1.013 hPa)
Procent renhet ≥99.50%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.