Läs mer
Riedel-de Haën Etylacetat
Produktkod. 16625823
Change view
Kvantitet:
7 L
18 L
45 L
1000 L
Förpackningsstorlek:
18 L
45 L
7 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16625823 1000 L -
15925470 7 L 7 L
15627025 18 L 18 L
15915470 45 L 45 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16625823 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 332111000L
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Etylacetat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC).
  • ACS lösningsmedel för allmänt bruk.
  • Prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes.
  • Lämplig för mindre krävande applikationer som rutinmässig isokratisk HPLC.
  • Variationer och minskningsproblem som kan spåras till lösningsmedelskontamination.
  • Alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer.
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD00009171
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym EtOAc
IUPAC-namn etylacetat
LEDER CCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetate
pH No data available
Smältpunkt -84°C
CAS Min % ≥90.00%
Färg Färglös
CAS Max % ≤100.00%
Densitet 0.901 g/cm3
Kvantitet 1000 L
Flampunkt 11.5 %(V)
Förpackning Returbar IBC i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss. p.a.
Linjär formel CH3COOC2H5
Ångtryck 97 hPa (20°C)
Viskositet No data available
UN-nummer UN1173
Beilstein 506104
Koncentration ≥99.50%
Kokpunkt 77°C (1.013 hPa)
Procent renhet ≥99.50%
Kvalitet ACS