Läs mer
Etylacetat, Laboratoriereagens,≥ 99,0 % (GC), Honeywell™
Produktkod. 15671550 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 5 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15671550 4 x 5 L Aluminiumflaska Paket med 4
1 options
Produktkod. 15671550 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 163714X5L
Request Bulk or Custom Format
Laboratoriereagens,≥ 99,0 % (GC)
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Acetate
CAS 141-78-6
Densitet 0.902g/mL at 25°C
Kvantitet 4 x 5 L
Explosionsgräns 2.2 to 11.5% (38°F)
Flampunkt −3°C (26.6°F)
Tändpunkt 801°F
Förpackning Aluminiumflaska
Molekylformel C4H8O2
Linjär formel CH3COOC2H5
Ångtryck 73mmHg (20°C)
MDL-nummer MFCD00009171
UN-nummer UN1173
Beilstein 506104
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C
IUPAC-namn etylacetat
Molekylvikt (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Formel vikt 88.11g/mol
Procent renhet ≥99.0% (GC)
Kvalitet Laboratoriereagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl acetate