Läs mer
Etylacetat,≥ 99,5 %, ACS-reagens, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Produktkod. 15603600
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
20 L
4 L
500ml
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15603600 500 mL Glasflaska 500ml
15673590 1 L Glass Bottle 1 L
15683590 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15623600 6 x 500 mL Glasflaska Paket med 6
15638360 4 L Glass Bottle 4 L
15613600 6 x 1 L Glass Bottle Paket med 6
15693590 20 L Stainless Steel Can 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15603600 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 319902500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ACS-reagens,≥ 99,5 %
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00009171
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-namn etylacetat
LEDER CCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Acetate
Smältpunkt -84°C
Densitet 0.902g/mL at 25°C
Kvantitet 500 mL
Explosionsgräns 2.2 to 11.5% (38°F)
Flampunkt −3°C (26.6°F)
Tändpunkt 801°F
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3COOC2H5
Ångtryck 73mmHg (20°C)
UN-nummer UN1173
Beilstein 506104
Kokpunkt 77.5°C
Formel vikt 88.11g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl acetate