Läs mer
Etylacetat, 99,5+%, för spektroskopi
Produktkod. 10114280 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10114280 500 mL Glasflaska 500ml
10772781 1 L Glasflaska 1 L
10042230 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10114280 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 167815000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    486.00 SEK
    445.12 SEK / 500ml
    Save 40.88 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00009171
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-namn etylacetat
LEDER CCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetate
Smältpunkt -83,5 °C
Namnnotering 99.5+%
Abs. 0,01 max vid 325 nm, 0,03 max vid 300 nm, 0,05 max vid 275 nm, 1 max vid 255 nm
Densitet 0.9020g/mL, 0.902
Kvantitet 500 mL
Flampunkt −4 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,3710 till 1,3740
Rester efter avdunstning 0,0003% max.
Analysprocentintervall 99.5+%
Linjär formel CH3CO2C2H5
Viskositet 0,45 mPa (20 °C)
Vatten 0,05% max.
Beilstein 02, 125
Merck Index 15, 3811
Kokpunkt 75,0 °C till 78,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 80 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i bensen, aceton, kloroform, alkohol, eter
Formel vikt 88.11
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Spektroskopi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.