Läs mer
Ethyl acetate, 99.9%, for electronic use (MOS), residue free
Produktkod. 10001821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
10001821 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10001821 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 327880010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetate
Smältpunkt -83.5°C
Namnnotering Residue Free
CAS 141-78-6
Densitet 0.9020g/mL, 0.902
Kvantitet 1 L
Flampunkt −4°C
Fysisk form Liquid
Brytningsindex 1.3710 to 1.3740
Rester efter avdunstning 0.0005% max.
Analysprocentintervall 99.9%
Molekylformel C4H8O2
Linjär formel CH3CO2C2H5
MDL-nummer MFCD00009171
Viskositet 0.45 mPa.s (20°C)
Vatten 0.05% max. (Coulometric)
Beilstein 02, 125
Merck Index 15, 3811
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
Kokpunkt 75.0°C to 78.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C
IUPAC-namn ethyl acetate
Molekylvikt (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Formel vikt 88.11
Procent renhet 99.9%
Kvalitet Electronic
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.