Läs mer
Etylacetat, 99 %
Produktkod. 11333076
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11333076 250 mL -
11343076 1000 mL -
11353076 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11333076 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10925.AK
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88,106 g/mol
Etylacetat används ofta som lösningsmedel vid rengöring av kretskortet. Den är mest lämpad för HPLC-instrument och spektrofotometrar inklusive den UV-synliga spektrofotometern, IR-spektrometern och masspektrometern. Dessutom kan det också användas som lösningsmedel vid kolonnkromatografi och lösningsmedelsextraktion. Det används också i lim, nagellackborttagningsmedel, koffeinfritt te och kaffe och i cigaretter. Det finns i konfektyrer, parfymer och frukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Etylacetat används ofta som lösningsmedel vid rengöring av kretskortet. Den är mest lämpad för HPLC-instrument och spektrofotometrar inklusive den UV-synliga spektrofotometern, IR-spektrometern och masspektrometern. Dessutom kan det också användas som lösningsmedel vid kolonnkromatografi och lösningsmedelsextraktion. Det används också i lim, nagellackborttagningsmedel, koffeinfritt te och kaffe och i cigaretter. Det finns i konfektyrer, parfymer och frukter.
Löslighet
Blandbar med etanol, aceton, dietyleter och bensen.
Anmärkningar
Det är brandfarligt och kan vara fuktkänsligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00009171
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-namn etylacetat
LEDER CCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetate
Smältpunkt -84 °C
Densitet 0.902
Kvantitet 250 mL
Flampunkt −3 °C (26 °F)
Odör Sött
Brytningsindex 1.372
Linjär formel CH3CO2CH2CH3
UN-nummer UN1173
Beilstein 506104
Merck Index 14,3757
Kokpunkt 76 °C till 77 °C
Löslighetsinformation Blandad med etanol, aceton, dietyleter och bensen.
Formel vikt 88.11
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.