Läs mer
Ethyl acetate, ACS, 99.5+%
Produktkod. 11327458
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
20 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
4 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327458 4 x 1 L 4 L
11470520 500 mL 500ml
11307458 1 L 1 L
11337458 4 L 4 L
11317458 20 L 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11327458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031344.M1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 141-78-6 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Etylacetat används ofta som lösningsmedel vid rengöring av kretskortet. Den är mest lämpad för HPLC-instrument och spektrofotometrar inklusive den UV-synliga spektrofotometern, IR-spektrometern och masspektrometern. Dessutom kan det också användas som lösningsmedel vid kolonnkromatografi och lösningsmedelsextraktion. Det används också i lim, nagellackborttagningsmedel, koffeinfritt te och kaffe och i cigaretter. Det finns i konfektyrer, parfymer och frukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00009171
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-namn etylacetat
LEDER CCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetate
Smältpunkt -84°C
Färg Färglös
Densitet 0.902 g/mL
Kokpunkt 77°C
Kvantitet 4 x 1 L
Flampunkt -3°C (26°F)
Odör Sweet
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.372
Linjär formel CH3CO2CH2CH3
UN-nummer UN1173
Beilstein 506104
Merck Index 14,3757
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,acetone,diethyl ether and benzene.
Formel vikt 88.11
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.