Läs mer
Etylacetat, ACS-reagens, Honeywell Burdick & Jackson™
Produktkod. 16695903
Change view
200 L
Produktkod.
16695903 200 L
1 options
Produktkod. 16695903 Leverantör Honeywell Burdick & Jackson Leverantörsnummer 65812200L
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetate
Smältpunkt -84°C
CAS 141-78-6
Färg Färglös
CAS Max % 1
Densitet 0.901 g/cm3
Kvantitet 200 L
Flampunkt -4°C
Molekylformel C4H8O2
Linjär formel CH3COOC2H5
Kokpunkt 77°C (1013 hPa)
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(C)=O
IUPAC-namn etylacetat
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Kvalitet ACS