Läs mer
Etylacetat, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Produktkod. 10393301 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
:
1 L
Produktkod.
10393301 1 L
1 options
Produktkod. 10393301 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8037.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Överskrider ACS-specifikationerna
Specifikationer
Smältpunkt -83°C
CAS 141-78-6
Färg Max. 10 (APHA)
Densitet 0.902 g/cm³ (20°C)
Kvantitet 1 L
Flampunkt -4°C
Förpackning Glasflaska
Rester efter avdunstning max. 0.003%
Analysprocentintervall min. 99.5%
Titrerbar syra max. 0.0009 meq/g
Molekylformel C4H8O2
MDL-nummer MFCD00009171
Vatten max. 0.2%
Kokpunkt 77.1°C (1013 hPa)
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(C)=O
IUPAC-namn etylacetat
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.