Läs mer
Etylacetat, BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 10047430 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
5 L
Förpackning:
EcoTainer Metal Safety Can
Glas
Förpackningsstorlek:
2.5 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10047430 5 L EcoTainer Metal Safety Can 5 L
10077390 2.5 L Glas 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10047430 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8037.5000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemikalie av hög kvalitet som överträffar ACS-specifikationerna för laboratorie- och specialiserad industriell användning.
  • Överskrider kraven som ställts upp av American Chemical Society (ACS)
  • Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
  • Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
  • Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-namn etylacetat
LEDER CCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetate
Smältpunkt -83.57°C
Färg Färglös
Densitet 0.9g/cm3 at 20°C
Kvantitet 5 L
Explosionsgräns 2.1 - 11.5 Vol %
Flampunkt −1°C
Tändpunkt 460°C
Odör Fruit-like
Förpackning EcoTainer Metal Safety Can
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Exceeds ACS specifications
Rester efter avdunstning Max. 0.003%
Titrerbar syra Max. 0.0009meq/g
Linjär formel CH3COOC2H5
Viskositet 0.44mPas at 20°C
Vatten Max. 0.2%
Kokpunkt 76°C to 78°C
Löslighetsinformation 79g/L in water
Formel vikt 88.11g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet BAGARE ANALYZED
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.