Läs mer
Etylacetat, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 10232311 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10232311 1 L 1 L
10313961 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10232311 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 9260.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger överlägsen prestanda med minimal risk för föroreningar som kan begränsa noggrannhet och produktivitet. Etylacetat, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED , J.T. Baker™ är ett ultrarent lösningsmedel för analys av organiska rester som maximerar ett instruments känslighet och detektionsförmåga.
BAGARE ULTRA RESI-ANALYZED lösningsmedel utvecklades för förfaranden för extraktion/koncentrering av organisk rest. Dessa lösningsmedel är fullständigt karakteriserade och partikontrollerade av ECD, FID eller andra metodspecifika detektorer för att leverera den högsta nivån av renhet och konsistens från parti till parti.
  • Unika stabiliseringssystem ger oöverträffad produktstabilitet och störningsfria resultat när kemikalier kräver det
  • Optimerad destillation inriktad på att avlägsna reaktiva föroreningar, produktion av högre analyser och smala lösningsmedelsfronter
  • Prestanda testad till renhetsnivåer under de nedre kvantifieringsgränserna (LLQ) för spåranalytdetektion
  • Prestanda garanteras under den utgångsperiod som anges på etiketten
  • Lämplig för krävande EPA-provrensningsprotokoll
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-namn etylacetat
LEDER CCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetate
Smältpunkt -83.57°C
Färg Färglös
Densitet 0.9g/cm3
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 2.1 - 11.5 Vol %
Flampunkt −4°C
Tändpunkt 460°C
Odör Fruit-like
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad For Organic Residue Analysis
Rester efter avdunstning Max. 1 ppm
Anteckningar om analysprocent Av GC, korrigerad för vatten
Titrerbar syra Max. 0.8μeq/g
Linjär formel CH3COOC2H5
Viskositet 0.44 mPas at 20°C
Vatten Max. 0.05%
Kokpunkt 76°C to 78°C
Löslighetsinformation 79g/L in water
Formel vikt 88.11g/mol
Procent renhet ≥99.6%
Kvalitet BAGARE ULTRA RESI-ANALYZED
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.