Läs mer
Etylacetat, bioteknisk kvalitet,≥ 99,8 %, Honeywell Burdick & Jackson™
Produktkod. 15675680
Change view
Kvantitet:
1 L
2 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15675680 1 L Glasflaska 1 L
15685680 2 L Glasflaska 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15675680 Leverantör Honeywell-Burdick and Jackson Leverantörsnummer 4945181L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Biotech. kvalitet,≥ 99,8 %
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B &J) utvecklade de första högrena lösningsmedlen för mer än 50 år sedan
  • När nya tillämpningar och tekniker dyker upp, Burdick & Jackson fortsätter att utveckla produkter för att möta de mest krävande kraven på laboratorier och läkemedelsproduktion
  • Våra förpackningslösningar, från labbskala till produktion, ger våra kunder mervärde, ökad effektivitet och ökad säkerhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00009171
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-namn etylacetat
LEDER CCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetate
Smältpunkt -84°C
Färg Färglös
Densitet 0.902g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 2.2 to 11.5% (38°F)
Flampunkt −3°C (26.6°F)
Tändpunkt 801°F
Odör Characteristic fruity
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Linjär formel CH3COOC2H5
Ångtryck 73mmHg (20°C)
UN-nummer UN1173
Beilstein 506104
Kokpunkt 77°C
Formel vikt 88.11g/mol
Procent renhet ≥99.8%