Läs mer
Etylacetat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10388003 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE-flaska
Metallburk
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10388003 2.5 L HDPE-flaska 2.5 L
10697212 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
15364528 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10429750 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10182392 5 L Metallburk -
12058598 5 L Plastbehållare 5 L
10396320 25 L Metallburk -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10388003 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/0900/PC17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
C4H8O2, CAS-nummer-141-78-6, ättiksyraetylester, ättiksyra, etylester, ättiksyraester, ättiketer, acetidin, acetoxietan, etylacetat, etylättiksyraester, etyletanoat, vinägernafta, 2,5 grader C, 70 BI Färg: 2,5 L, 700 färg: 88,11 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, etylacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
MDL-nummer 9171
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-namn etylacetat
Specifikationer
Smältpunkt -83.5°C
Färg Färglös
Kvantitet 2.5 L
Förpackning HDPE-flaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 103mbar at 20°C
Viskositet 0.45cp at 20°C
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
Kokpunkt 75°C
LEDER CCOC(=O)C
Molekylvikt (g/mol) 88.106
Formel vikt 88.11g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.