Läs mer
Etylacetat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10396320 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE-flaska
Metallburk
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10396320 25 L Metallburk -
10697212 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
15364528 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10388003 2.5 L HDPE-flaska 2.5 L
10429750 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10182392 5 L Metallburk -
12058598 5 L Plastbehållare 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10396320 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/0900/25
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
C4H8O2, CAS-nummer-141-78-6, ättiksyraetylester, ättiksyra, etylester, ättiksyraester, ättiketer, acetidin, acetoxietan, etylacetat, etylättiksyraester, etyletanoat, vinägernafta, 2,5 grader C, 70 BI Färg: 2,5 L, 700 färg: 88,11 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, etylacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
MDL-nummer 9171
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-namn etylacetat
Specifikationer
Smältpunkt -83.5°C
Färg Färglös
Kvantitet 25 L
Förpackning Metallburk
Fysisk form Vätska
Ångtryck 103mbar at 20°C
Viskositet 0.45cp at 20°C
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
Kokpunkt 75°C
LEDER CCOC(=O)C
Molekylvikt (g/mol) 88.106
Formel vikt 88.11g/mol