Läs mer
Ethyl Acetate Certified AR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10238583 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
200 L
Förpackningsstorlek:
200 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10238583 200 L 200 L
1 options
Produktkod. 10238583 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer E/0900/27
 Begränsad artikel
I lager
Ethyl acetate Certified AR 200L Conforms to ACS specifications
  • Ethyl acetate Certified AR 200L Conforms to ACS specifications Plastic Bottle Cas No. 141-78-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Acetate
Smältpunkt -84 °C (litteratur)
CAS 141-78-6
Kvantitet 200 L
Förpackning Plast
Molekylformel C4H8O2
Kokpunkt 77 °C
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(C)=O
IUPAC-namn etylacetat
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.