Läs mer
Riedel-de Haën Etylacetat CHROMASOLV™
Produktkod. 15975500
Change view
Kvantitet:
7 L
Förpackningsstorlek:
7 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15975500 7 L 7 L
1 options
Produktkod. 15975500 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 34858D7L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Etylacetat CHROMASOLV™ för HPLC och organisk syntes,≥ 99,7 %.
  • För HPLC och organisk syntes.
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel.
  • Hög konsistens från parti till parti.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetate
pH No data available
Smältpunkt -84°C
CAS 141-78-6
CAS Min % ≥90.00%
Färg Färglös
CAS Max % ≤100.00%
Densitet 0.901 g/cm3
Kvantitet 7 L
Flampunkt -4°C
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje CHROMASOLV
Molekylformel C4H8O2
Ångtryck 97 hPa (20°C)
MDL-nummer MFCD00009171
Viskositet 0.45 mPa.s (20°C)
UN-nummer UN1173
Beilstein 506104
Synonym EtOAc
Kokpunkt 77°C (1,013 hPa)
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(C)=O
IUPAC-namn etylacetat
Molekylvikt (g/mol) 88.11
Procent renhet ≥99.7%
Kvalitet HPLC