Läs mer
Solstice Etylacetat CHROMASOLV™
Produktkod. 15965440
Change view
Kvantitet:
7 L
18 L
45 L
Förpackningsstorlek:
18 L
45 L
7 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15965440 7 L 7 L
15945440 18 L 18 L
15955440 45 L 45 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15965440 Leverantör Solstice Leverantörsnummer 310637L
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Etylacetat CHROMASOLV™ för analys av bekämpningsmedelsrester,≥ 99,9 %.
  • För gaskromatografi (GC).
  • Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC.
  • Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel.
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD00009171
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym EtOAc
IUPAC-namn etylacetat
LEDER CCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetate
pH Ingen tillgänglig data
Smältpunkt -84 °C
CAS Min % ≥90.00%
Färg Färglös
CAS Max % ≤100.00%
Densitet 0,901 g/cm3
Kvantitet 7 L
Flampunkt 11.5 %(V)
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje CHROMASOLV
Linjär formel CH3COOC2H5
Ångtryck 97 hPa (20 °C)
Viskositet 0,45 mPa (20 °C)
UN-nummer UN1173
Koncentration ≥99.90%
Kokpunkt 77 °C (1,013 hPa)
Procent renhet ≥99.90%
Kvalitet GC