Läs mer
Etylacetat, För analys av bekämpningsmedelsrester, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivning
- För gaskromatografi (GC)
- Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC
- Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Acetate |
| Densitet | 0.902g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Explosionsgräns | 2.2 to 11.5% (38°F) |
| Flampunkt | −3°C (26.6°F) |
| Tändpunkt | 801°F |
| Linjär formel | CH3COOC2H5 |
| Ångtryck | 73mmHg (20°C) |
| UN-nummer | 1173 |
| Beilstein | 506104 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ethyl acetate
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: ethyl acetate