Läs mer
Etylacetat, För analys av bekämpningsmedelsrester, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15653200
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15653200 4 x 2.5 L Paket med 4
15633200 1 L 1 L
15643200 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15653200 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 310634X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CHROMASOLV™ , för analys av bekämpningsmedelsrester
  • För gaskromatografi (GC)
  • Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC
  • Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.106
MDL-nummer MFCD00009171
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-namn etylacetat
LEDER CCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetate
Smältpunkt -84°C (literature)
Namnnotering For pesticide residue analysis
CAS Min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Densitet 0.902 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 4 x 2.5 L
Flampunkt −4°C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3COOC2H5
UN-nummer UN1173
Beilstein 506104
Kokpunkt 77°C
Formel vikt 88.11
Procent renhet >99.9%
Kvalitet Pesticid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl acetate