Läs mer
Etylacetat CHROMASOLV™ för HPLC, ≥99,7 %, Solstice
Produktkod. 15624560
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15624560 2.5 L 2.5 L
15694550 100 mL 100ml
15614560 1 L 1 L
15634560 2 L 2 L
15664560 6 x 1 L Paket med 6
15654560 4 x 2.5 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Upprepad exponering kan ge torr hud eller hudsprickor.
Produktkod. 15624560 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 348582.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1905.00 SEK
    528.60 SEK / 2.5 L
    Save 1376.40 SEK
    72% Av
 Begränsad artikel
I lager
Upprepad exponering kan ge torr hud eller hudsprickor.
CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99,7 %
  • För HPLC och organisk syntes
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel
  • Hög konsistens från parti till parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-78-6
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD00009171
InChI-nyckel XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC-namn etylacetat
LEDER CCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetate
Smältpunkt -84 °C
Namnnotering för HPLC
Densitet 0,902 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 2.5 L
Brytningsindex n20/D 1.3720
Linjär formel CH3COOC2H5
Ångtryck 73 mmHg (20 °C)
Beilstein 506104
Kokpunkt 76,5 °C till 77,5 °C
Formel vikt 88,11 g/mol
Procent renhet ≥99.7%
Kvalitet CHROMASOLV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.