Läs mer
Ethyl Acetate-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl acetate 2,2,2-d3 |
| CAS | 90691-33-1 |
| Molekylformel | C4 2H3 H5 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Acetic-2,2,2-d3 acid, ethyl ester, Acetic-d3 acid, ethyl ester (9 CI), Ethyl acetate-d3 (6 CI), Acetic-2,2,2-d3 acid ethyl ester, Ethyl acetate-2,2,2-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 2,2,2-trideuterioacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 91.12 |
| Formel vikt | 91.0713 g/mol |
| Visa mer |