Läs mer
Ethyl Acetate-d3, TRC
Produktkod. 30385213
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385213 250 mg
30371210 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30385213 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE678352250MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90691-33-1
Molekylformel C4 2H3 H5 O2
Molekylvikt (g/mol) 91.12
Synonym Acetic-2,2,2-d3 acid, ethyl ester, Acetic-d3 acid, ethyl ester (9CI), Ethyl acetate-d3 (6CI), Acetic-2,2,2-d3 acid ethyl ester, Ethyl acetate-2,2,2-D3
IUPAC-namn ethyl 2,2,2-trideuterioacetate
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl acetate 2,2,2-d3
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2D3
Formel vikt 91.0713